2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)bis(phenylmethanone)
L18722.06 L18722.14
L18722.06EA 41.1 EUR
L18722.06 L18722.14
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 102593-74-8 Molecular Formula: C23H18O4 Formula Weight: 358.40 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 2168154 MDL No.: MFCD02094038
Formel: C₂₃H₁₈O₄
Molecular Weight: 358,40 g/mol
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094038
CAS-Nummer: 102593-74-8