5-Methoxy-1H-indol-3-carbaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19072.03 L19072.06
L19072.03EA 82.5 EUR
L19072.03 L19072.06
5-Methoxy-1H-indol-3-carbaldehyd 99%
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 10601-19-1 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 179-183° Beilstein Reference: 132769 MDL No.: MFCD00005623
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Schmelzpunkt: 179…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005623
CAS-Nummer: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5