(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L19208.14
L19208.22
L19208.14EA
77.1
EUR
L19208.14
L19208.22
(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate 98%
(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 111969-64-3
Molecular Formula: C12H22O4
Formula Weight: 230.31 (212.29anhy)
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 95-96°/0.3mm
Beilstein Reference: 5637371
Optical Rotation: -75° (c=1 in methanol)
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00792503
Formel:
C₁₂H₂₂O₄ Molecular Weight: 230,31 g/mol (212,29 anhy) Siedepunkt: 95…96 °C (0,3 mmHg) Schmelzpunkt: 76…80 °C Dichte: 1,182 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792503 CAS-Nummer: 111969-64-3 EINECS: 416-810-6 UN: 3077 ADR: 9,III |