2-Thiopheneacetamide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thiophene-2-acetamide
L19221.22
L19221.14
L19221.06
L19221.22EA
233
EUR
L19221.22
L19221.14
L19221.06
2-Thiopheneacetamide 98%
2-Thiopheneacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 4461-29-4
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Melting Point: 145-148°
Beilstein Reference: 114558
MDL No.: MFCD00017556
Formel:
C₆H₇NOS Molecular Weight: 141,19 g/mol Schmelzpunkt: 145…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017556 CAS-Nummer: 4461-29-4 EINECS: 224-714-9 |