1-Benzylpiperidine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19339.09 L19339.18
L19339.09EA 86.8 EUR
L19339.09 L19339.18
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Purity: 98% CAS No.: 2905-56-8 Molecular Formula: C12H17N Formula Weight: 175.28 Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 120-123°/9mm Beilstein Reference: 5639 MDL No.: MFCD00224901
Formel: C₁₂H₁₇N
Molecular Weight: 175.28 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (9 mmHg)
Dichte: 0.950
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00224901
CAS-Nummer: 2905-56-8
EINECS: 220-809-4