1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19358.06 L19358.14
L19358.06EA 34.6 EUR
L19358.06 L19358.14
1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
1-Formyl-4-methylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 7556-55-0 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4910 Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 113020 MDL No.: MFCD00085930
Formel: C₆H₁₂N₂O
Molecular Weight: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 236…238 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085930
CAS-Nummer: 7556-55-0