N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamin 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
L19412.06 L19412.03
L19412.06EA 117 EUR
L19412.06 L19412.03
N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamin 94%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Purity: 94% CAS No.: 93102-05-7 Molecular Formula: C13H23NOSi Formula Weight: 237.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 76°/0.3mm Beilstein Reference: 4311216 MDL No.: MFCD00674005
Formel: C₁₃H₂₃NOSi
Molecular Weight: 237,42 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 0,928
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
MDL: MFCD00674005
CAS-Nummer: 93102-05-7