2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
L19453.06
L19453.14
L19453.06EA
43
EUR
L19453.06
L19453.14
2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid 98%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 86604-75-3
Molecular Formula: C9H12ClNO.HCl
Formula Weight: 222.12
Melting Point: ca 128° dec.
Beilstein Reference: 5359162
MDL No.: MFCD00277472
Formel:
C₉H₁₂ClNO Molecular Weight: 222.11 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 128 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00277472 CAS-Nummer: 86604-75-3 |