N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L19487.03 L19487.06
L19487.03EA 38.5 EUR
L19487.03 L19487.06
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride 98%
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 65915-94-8 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2.HCl Formula Weight: 252.79 Melting Point: ca 164° dec. Beilstein Reference: 3631740 MDL No.: MFCD00039072
Formel: C₁₁H₂₄N₂O₂·HCl
Schmelzpunkt: ∼ 164 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039072
CAS-Nummer: 65915-94-8
EINECS: 265-976-4