3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzofuran-3-ylacetonitrile
L19550.03
L19550.MD
L19550.03EA
132
EUR
L19550.03
L19550.MD
3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
3-Benzo[b]furylacetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 52407-43-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 38-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 1282785
MDL No.: MFCD02183555
Formel:
C₁₀H₇NO Molecular Weight: 157.17 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 38…39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02183555 CAS-Nummer: 52407-43-9 |