Amberlite® IRC-748 Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Amberlite® IRC-748 IRC-748, Amberlite® IRC-748
L19570.30
L19570.0B
L19570.30EA
45.1
EUR
L19570.30
L19570.0B
Amberlite® IRC-748 Ionenaustauscher
Amberlite® IRC-748
CAS No.: 79620-28-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132702
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132702 CAS-Nummer: 79620-28-3 Merck Index: 14,382 |