(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-1-Benzylpyrrolidin-3-amine, (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
L19690.03 L19690.06
L19690.03EA 41.3 EUR
L19690.03 L19690.06
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 114715-39-8 Molecular Formula: C11H16N2 Formula Weight: 176.26 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 101-103°/3mm Beilstein Reference: 6477592 Optical Rotation: -2° (neat) UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00082638
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176.26 g/mol
Siedepunkt: 101…103 °C (3 mmHg)
Dichte: 1.020
Flammpunkt: 140 °C (284 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082638
CAS-Nummer: 114715-39-8
UN: 2735
ADR: 8 III