4-Cyan-2-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19722.06
L19722.14
L19722.06EA
88.4
EUR
L19722.06
L19722.14
4-Cyan-2-fluorbenzoesäure 98%
4-Cyan-2-fluorbenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 164149-28-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 8051929
MDL No.: MFCD03094454
Formel:
C₈H₄FNO₂ Molecular Weight: 165,12 g/mol Schmelzpunkt: 214…218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094454 CAS-Nummer: 164149-28-4 |