Ethyl-(3R)-4-cyan-3-hydroxybutanoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-4-Cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, BUTANOIC ACID, 4-CYANO-3-HYDROXY-, ETHYL ESTER, (3R)-, Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate, (R)-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate
L19771.06 L19771.14
L19771.06EA 58.3 EUR
L19771.06 L19771.14
Ethyl-(3R)-4-cyan-3-hydroxybutanoat 98%
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate
Purity: 98% CAS No.: 141942-85-0 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 5328715 Optical Rotation: -4.5° (neat) MDL No.: MFCD00270839
Formel: C₇H₁₁NO₃
Molecular Weight: 157,169 g/mol
Siedepunkt: 270 °C
Dichte: 1,114
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270839
CAS-Nummer: 141942-85-0
EINECS: 430-220-6