(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptandihydrobromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20170.03 L20170.MD
L20170.03EA 186 EUR
L20170.03 L20170.MD
(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptandihydrobromid 98%
(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 132747-20-7 Molecular Formula: C5H10N2.2HBr Formula Weight: 259.97 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 4258260 Optical Rotation: +22° (c=1 in water) MDL No.: MFCD08272741
Formel: C₅H₁₀N₂
Molecular Weight: 259,97 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321289
CAS-Nummer: 132747-20-7