2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L20193.03 L20193.06
L20193.03EA 51.7 EUR
L20193.03 L20193.06
2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
2-Nitrophenyl selenocyanate
Purity: 97% CAS No.: 51694-22-5 Molecular Formula: C7H4N2O2Se Formula Weight: 227.08 Melting Point: 134-141° Beilstein Reference: 1309777 UN No.: UN3283 MDL No.: MFCD00043146
Formel: C₇H₄N₂O₂Se
Molecular Weight: 227,092 g/mol
Schmelzpunkt: 134…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043146
CAS-Nummer: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
ADR: 6.1,II