2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L20266.03
L20266.06
L20266.03EA
94.2
EUR
L20266.03
L20266.06
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (Trockengewicht)
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 79784-36-4
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 51-54°
Beilstein Reference: 4387465
MDL No.: MFCD04038287
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188,13 g/mol Schmelzpunkt: 51…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038287 CAS-Nummer: 79784-36-4 |