4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L20274.03
L20274.06
L20274.03EA
68.3
EUR
L20274.03
L20274.06
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95% (Trockengewicht)
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 16208-17-6
Molecular Formula: C9H8O3.xH2O
Formula Weight: 164.16(anhy)
Melting Point: 104-111°
Boiling Point: 145-147°/13mm
Beilstein Reference: 606701
MDL No.: MFCD00234534
Formel:
C₉H₁₀O₄ Siedepunkt: 145…147 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 104…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234534 CAS-Nummer: 16208-17-6 |