2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20280.03 L20280.MD
L20280.03EA 132 EUR
L20280.03 L20280.MD
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (Trockengewicht)
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Purity: 98% CAS No.: 745783-91-9 Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O Formula Weight: 202.13(anhy) Melting Point: 36-43° MDL No.: MFCD05664102
Formel: C₉H₇F₃O₃
Schmelzpunkt: 36…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801323
CAS-Nummer: 745783-91-9