Tetramethylammoniumhydroxid 25% aqueous solution w/w
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 55.2 EUR
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Tetramethylammoniumhydroxid 25% aqueous solution w/w
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Molecular Weight: 91.15 g/mol
Siedepunkt: ∼102 °C
Dichte: 1.014
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9224