Kerosin geruchsarm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Leichtdestillat
L14479.AP
L14479.0F
L14479.APEA
27.9
EUR
L14479.AP
L14479.0F
Kerosin geruchsarm
Kerosin
CAS No.: 64742-47-8
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 200-250°
Merck Reference: 14,5294
UN No.: 1223
MDL No.: MFCD00135561
Siedepunkt:
200…250 °C Dichte: 0.800 Flammpunkt: 76 °C (169 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
64742-47-8 EINECS: 265-149-8 UN: 1223 ADR: 3 III Merck Index: 14,5294 |