1-Phenyl-2-pyrrolidinon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
L14660.22
L14660.06
L14660.14
L14660.22EA
247
EUR
L14660.22
L14660.06
L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidinon 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 123°/0.2mm
Beilstein Reference: 130685
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161.20 g/mol Siedepunkt: 123 °C (0.2 mmHg) Schmelzpunkt: 63…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003192 CAS-Nummer: 4641-57-0 EINECS: 225-069-6 |