Molybdatophosphorsäure Hydrat (>47,5% Mo)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphormolybdänsäure Hydrat, Dodecamolybdophosphorsäure Hydrat
L15827.14 L15827.22 L15827.36
L15827.14EA 33 EUR
L15827.14 L15827.22 L15827.36
Molybdatophosphorsäure Hydrat (>47,5% Mo)
Molybdatophosphorsäure Hydrat
CAS No.: 51429-74-4 Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O Formula Weight: 1825.25(anhy) Melting Point: 78-90° Merck Reference: 14,7342 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149913
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Molecular Weight: 1843,27 g/mol
Schmelzpunkt: 78…90 °C
Dichte: 3,15
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149913
CAS-Nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7342