Docusatnatrium USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: Sulfobernsteinsäure-bis-(2-ethylhexylester) Natriumsalz, 1,4-Butandisäuredi(2-ethylhexyl)ester-2-sulfonsäure Natriumsalz
DO105-125GM DO105-2.5KG DO105-25KGBL
SPCMDO105-125GMEA 255 EUR
SPCMDO105-125GM SPCMDO105-2.5KG SPCMDO105-25KGBL
Docusatnatrium USP
Docusatnatrium
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₂₀H₃₇NaO₇S
Molecular Weight: 444,57 g/mol
Siedepunkt: ∼180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼155 °C
Dichte: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012455
CAS-Nummer: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.