Polyethylenglycol 8.000 NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Polyoxyethylen 8.000, Polyethylenoxid 8.000, Polyglycol 8.000, PEG 8.000
PO131-12KG PO131-500GM
SPCMPO131-12KGEA 1040 EUR
SPCMPO131-12KG SPCMPO131-500GM
Polyethylenglycol 8.000 NF
Polyethylenglycol 8.000
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 8000 g/mol
Siedepunkt: 250
Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729