1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol, anhydrous NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Acetonchloroform, β,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol, Chlorbutol, Chlorbutanol, 2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol, Chloreton
CH123-12KGBL
CH123-50KGBL
CH123-25GM
CH123-500GM
SPCMCH123-12KGBLEA
0
EUR
SPCMCH123-12KGBL
SPCMCH123-50KGBL
SPCMCH123-25GM
SPCMCH123-500GM
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol, anhydrous NF
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
C₄H₇Cl₃O Molecular Weight: 177.46 g/mol Siedepunkt: 166 Schmelzpunkt: 78 |
MDL:
MFCD02179352 CAS-Nummer: 57-15-8 EINECS: 200-317-6 Merck Index: 13,02148 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% Min. |