4-Chlor-3,5-xylenol USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2-Chlor-5-hydroxy-3-xylol, Chlorxylenol
CH136-12KGBL CH136-25KGBL CH136-50KGBL
SPCMCH136-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH136-12KGBL SPCMCH136-25KGBL SPCMCH136-50KGBL
4-Chlor-3,5-xylenol USP
4-Chlor-3,5-xylenol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156.61 g/mol
Siedepunkt: 246
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Dichte: 1.364 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132
MDL: MFCD00002324
CAS-Nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.