Vitamin B12 (Cyanocobalamin), kristallin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
SPCMCY105-25GMEA 2530 EUR
SPCMCY105-25GM SPCMCY105-1KGBL SPCMCY105-100GMBL
Vitamin B12 (Cyanocobalamin), kristallin USP
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Molecular Weight: 1355,38 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 96% Min.