Zinkchlorid, körnig JP, USP
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorzink, Zinkdichlorid, Zink(II)chlorid
ZI105-12KG
ZI105-2.5KG
ZI105-50KGBL
ZI105-100GM
ZI105-500GM
SPCMZI105-12KGEA
2460
EUR
SPCMZI105-12KG
SPCMZI105-2.5KG
SPCMZI105-50KGBL
SPCMZI105-100GM
SPCMZI105-500GM
Zinkchlorid, körnig JP, USP
Zinkchlorid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
ZnCl₂ Molecular Weight: 136.3 g/mol Siedepunkt: 732 Schmelzpunkt: 283 Dichte: 2.91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011295 CAS-Nummer: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8 III Merck Index: 13,10185 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 97% Min. |