Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch), Pulver

Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr

Synonyme: Dodecylbenzolsulfonsäure Natriumsalz (Isomerengemisch)

D1064-12KG D1064-25KGBL D1064-90KGBL
SPCMD1064-12KGEA 951 EUR
SPCMD1064-12KG SPCMD1064-25KGBL SPCMD1064-90KGBL
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch), Pulver
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch)

Form: Powder

Formel: C₁₈H₂₉NaO₃S
Molecular Weight: 348,48 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011508
CAS-Nummer: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 90% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR