Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Dipropylene glycol
D1207-200LTBL D1207-20LT
SPCMD1207-200LTBLEA 3290 EUR
SPCMD1207-200LTBL SPCMD1207-20LT
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134.18 g/mol
MDL: MFCD00051023
CAS-Nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.