Diethylentriaminpentaessigsäure
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, N-Carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetraessigsäure, Diethylentriamin-N,N,N',N'',N''-pentaessigsäure
D2323-2.5KG D2323-25KGBL
SPCMD2323-2.5KGEA 1810 EUR
SPCMD2323-2.5KG SPCMD2323-25KGBL
Diethylentriaminpentaessigsäure
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Molecular Weight: 393,35 g/mol
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.