2,6-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
Dipicolinsäure, DPA
D2343-1KG
D2343-25KGBL
D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA
1440
EUR
SPCMD2343-1KG
SPCMD2343-25KGBL
SPCMD2343-50KGBL
2,6-Pyridindicarbonsäure
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 327 °C Flammpunkt: 188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006299 CAS-Nummer: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% Min. |