2-Ethoxyethylacetat
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
Synonyme: (2-Ethoxyethyl)acetat, Glycolmonoethyletheracetat, Ethylglycolacetat, Essigsäure(2-ethoxyethyl)ester
E1024-200LTBL E1024-20LTMT E1024-4LTGL
SPCME1024-200LTBLEA 5720 EUR
SPCME1024-200LTBL SPCME1024-20LTMT SPCME1024-4LTGL
2-Ethoxyethylacetat
2-Ethoxyethylacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 54 °C
MDL: MFCD00009251
CAS-Nummer: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.