Diisopropylamin
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Isopropyl-2-propanamin
D2282-200LTBL
D2282-20LT
SPCMD2282-200LTBLEA
4940
EUR
SPCMD2282-200LTBL
SPCMD2282-20LT
Diisopropylamin
Diisopropylamin
Formel:
C₆H₁₅N Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,717 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008862 CAS-Nummer: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3,II Merck Index: 13,03219 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |