Amylacetat
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäureamylester, Essigsäurepentylester, Pentylacetat
A1280-200LTBL
A1280-20LTMT
SPCMA1280-200LTBLEA
5400
EUR
SPCMA1280-200LTBL
SPCMA1280-20LTMT
Amylacetat
Amylacetat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 149 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –71 °C Dichte: 0,876 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 23 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009500 CAS-Nummer: 628-63-7 EINECS: 211-047-3 UN: 1104 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% Min. |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...