2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Diethylenglycolmonoethyletheracetat
E1023-200LTBL
E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA
5990
EUR
SPCME1023-200LTBL
SPCME1023-20LTMT
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Formel:
C₈H₁₆O₄ Molecular Weight: 176,21 g/mol Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 1,0114 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041928 CAS-Nummer: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |