4-Hydroxybenzoesäureethylester NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
4-Hydroxybenzoesäureethylester
, Ethylparaben
, p-Hydroxybenzoesäureethylester
SPCMET117-12KGEA
2410
EUR
SPCMET117-12KG
SPCMET117-2.5KG
SPCMET117-50KGBL
4-Hydroxybenzoesäureethylester NF
4-Hydroxybenzoesäureethylester
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 116…118 °C Dichte: 1,078 g/cm³ (131 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002353 CAS-Nummer: 120-47-8 EINECS: 204-399-4 Merck Index: 13,03869 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% Min. |