Fumarsäure NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F1096-12KG F1096-2.5KG F1096-50KGBL
SPCMF1096-12KGEA 2140 EUR
SPCMF1096-12KG SPCMF1096-2.5KG SPCMF1096-50KGBL
Fumarsäure NF
Fumarsäure
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 287 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 273 °C
MDL: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5% Min.