di-Ammoniumhydrogenphosphat, körnig NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch
A1244-12KG A1244-2.5KG A1244-45KGBL
SPCMA1244-12KGEA 1660 EUR
SPCMA1244-12KG SPCMA1244-2.5KG SPCMA1244-45KGBL
di-Ammoniumhydrogenphosphat, körnig NF
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 96% Min.