L-Alanin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: H-L-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionic acid, L(+)-2-Aminopropionic acid, A, (S)-(+)-Alanin, α-Alanin, H-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionsäure, L(+)-Alanin, (S)-(+)-2-Aminopropansäure, L-α-Alanin
A1253-1KG A1253-25KGBL A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA 688 EUR
SPCMA1253-1KG SPCMA1253-25KGBL SPCMA1253-5KG
L-Alanin USP
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.