Gummi Arabicum, sprühgetrocknetes Pulver NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: Gummi arabisch, Acacia, Acacia Gummi
GU115-12KG GU115-2.5KG GU115-45KGBL
SPCMGU115-12KGEA 1860 EUR
SPCMGU115-12KG SPCMGU115-2.5KG SPCMGU115-45KGBL
Gummi Arabicum, sprühgetrocknetes Pulver NF
Gummi Arabicum
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081264
CAS-Nummer: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5