L(+)-Histidin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
(S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure, H, (S)-(+)-Histidin, His, (2S)-(+)-Histidin, H-His-OH, L-3-Imidazol-4-ylalanin
H1021-1KG
H1021-25GM
SPCMH1021-1KGEA
1910
EUR
SPCMH1021-1KG
SPCMH1021-25GM
L(+)-Histidin USP
L(+)-Histidin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155.16 g/mol Schmelzpunkt: 272…273 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064315 CAS-Nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.5% Min. |