L(+)-Arginin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Achtung
|
A1334-12KGBL
A1334-1KG
A1334-25KGBL
A1334-50KGBL
SPCMA1334-12KGBLEA
2110
EUR
SPCMA1334-12KGBL
SPCMA1334-1KG
SPCMA1334-25KGBL
SPCMA1334-50KGBL
L(+)-Arginin USP
L(+)-Arginin
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
C₆H₁₄N₄O₂ Siedepunkt: 368 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 238 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002635 CAS-Nummer: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Merck Index: 13,00785 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.5% Min. |