L-Arginin Hydrochlorid USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, L(+)-Arginin Hydrochlorid, H-Arg-OH.HCl, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid, H-L-Arg-OH.HCl
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 3690 EUR
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
L-Arginin Hydrochlorid USP
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Molecular Weight: 210,66 g/mol
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.