L(+)-Lysin Monohydrochlorid, körnig USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
(S)-(+)-Lysin Monohydrochlorid, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Hydrochlorid, L(+)-Lysin Hydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure Monohydrochlorid, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure Monohydrochlorid, (S)-(+)-Lysin Hydrochlorid
L1142-1KG
L1142-50KGBL
L1142-5KG
SPCML1142-1KGEA
346
EUR
SPCML1142-1KG
SPCML1142-50KGBL
SPCML1142-5KG
L(+)-Lysin Monohydrochlorid, körnig USP
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Form: Granular
Use: excipient, biochemistry.
Formel:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Molecular Weight: 182,65 g/mol Schmelzpunkt: 263…264 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064564 CAS-Nummer: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.5% Min. |