Lanolin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Wollfett
LA109-180KGBL
LA109-18KGBL
SPCMLA109-180KGBLEA
0
EUR
SPCMLA109-180KGBL
SPCMLA109-18KGBL
Lanolin USP
Lanolin
Schmelzpunkt:
38…44 °C Dichte: 0.932…0.945 g/cm³ (15 °C) Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel) |
MDL:
MFCD00081740 CAS-Nummer: 8006-54-0 EINECS: 232-348-6 Merck Index: 12,05371 |