DL-Apfelsäure NF
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (±)-Hydroxybernsteinsäure, (±)-Apfelsäure
M1336-12KG
M1336-2.5KG
M1336-500GM
SPCMM1336-12KGEA
1650
EUR
SPCMM1336-12KG
SPCMM1336-2.5KG
SPCMM1336-500GM
DL-Apfelsäure NF
DL-Apfelsäure
Formel:
HOOCCH(OH)CH₂COOH Molecular Weight: 134,09 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131…132 °C Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064212 CAS-Nummer: 617-48-1 EINECS: 210-514-9 Merck Index: 13,05730 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...