Magnesiumstearat BP, JP, NF

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

Synonyme: Stearinsäure Magnesiumsalz

MA130-12KG MA130-2.5KG MA130-45KGBL
SPCMMA130-12KGEA 1660 EUR
SPCMMA130-12KG SPCMMA130-2.5KG SPCMMA130-45KGBL
Magnesiumstearat BP, JP, NF
Magnesiumstearat
Formel: C₃₆H₇₀MgO₄
Molecular Weight: 591.25 g/mol
Schmelzpunkt: 130…140 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036391
CAS-Nummer: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 4% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR