L(-)-Menthol, crystals USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: L(-)-Menthylalkoholol, (1R)-(-)-Menthol, Levomenthol, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexan
ME110-12KGBL ME110-25KGBL
SPCMME110-12KGBLEA 4580 EUR
SPCMME110-12KGBL SPCMME110-25KGBL
L(-)-Menthol, crystals USP
L(-)-Menthol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 212
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861